Learn More
Ammoniumbifluorid, Flake, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15577854 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15577854 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15577854 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 061905
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 1341-49-7
Summenformel F2H5N
Molekulargewicht (g/mol) 57.04
MDL-Nummer MFCD00012018
InChI-Schlüssel KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Amindihydrofluorid
SMILES N.F.F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumbifluorid
Physikalische Form Flocken
Menge 2.5 kg
Formelmasse 57.04
Reinheit (%) ≥96.0%
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.51 kg