Learn More
Ammoniumbismutcitrat, Bi 48–52 %, Wasser ca. 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488846 250 g 250 Gramm
11478846 50 g 50 Gramm
11468846 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17003.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25530-63-6 | C6H11BiNO7 | 418.134 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25530-63-6
Summenformel C6H11BiNO7
Molekulargewicht (g/mol) 418.134
MDL-Nummer MFCD00036420
InChI-Schlüssel JDINTLWFPXWXCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bismuth citrate
PubChem CID 87101692
IUPAC-Name Ammoniak;Bismut;-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium bismuth citrate
Hinweise zum Prozentgehalt Bi 48 bis 52 %, Wasser≈ 2 %
Menge 250 g
Formelmasse 433.12