Learn More
Ammonium Bisulfate, For decomposition, ≥99.0% (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15640920 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15640920 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15640920
Marke: Honeywell Research Chemicals 09849250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 350°C
Chemischer Name oder Material Ammonium Bisulfate
Schmelzpunkt 121°C to 145°C
CAS 7803-63-6
Farbe Farblos
pH 1 (100g/L at 20°C)
Physikalische Form Crystalline
Menge 250 g
Summenformel H5NO4S
Strukturformel (NH4)HSO4
MDL-Nummer MFCD00051073
UN-Nummer UN2506
Synonym ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, 0.5g in 10mL
InChI-Schlüssel BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Ammoniumhydrogensulfat
Molekulargewicht (g/mol) 115.10
PubChem CID 24655
Formelmasse 115.11g/mol
Reinheit (%) ≥99.0% (T)
Verpackung Poly-Flasche