Learn More
Ammoniumbisulfit - In Wasser, TRC
Artikelnummer. 30330936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330936 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330936 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6341431ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Bisulfite
CAS 10192-30-0
Summenformel H5NO3S
Menge 1 mL
Synonym Ammonium Acid Sulfite, Ammonium Bisulfite, Ammonium Bisulfite (NH4HSO3), Ammonium Hydrogen Sulfite, Ammonium Monosulfite, Ammonium Sulfite (NH4HSO3), Monoammonium Sulfite, Solfoliquid 25, TC 1000
InChI-Formel InChI=1S/H3N.H2O3S/c;1-4(2)3/h1H3;(H2,1,2,3)
SMILES [NH4+].OS(=O)[O-]
IUPAC-Name Azanium; Hydrogensulfit
Molekulargewicht (g/mol) 99.11
Formelmasse 98.999