Learn More
Ammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15204844 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 15204844
Marke: Thermo Scientific Acros 450650010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12124-97-9
Summenformel BrH4N
Molekulargewicht (g/mol) 97.94
MDL-Nummer MFCD00011419
InChI-Schlüssel SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ammoniumbromid
SMILES [NH4+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 235.0°C
Chemischer Name oder Material Ammonium bromide
Schmelzpunkt 452.0°C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Strukturformel NH4Br
Merck Index 15,502
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate
Formelmasse 97.94
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.