Learn More
Ammoniumbromid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10775511 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10775511 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10775511 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/3560/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Siedepunkt 235°C
Schmelzpunkt 452°C
CAS 12124-97-9
Farbe Weiß
pH 4.5 to 5.5
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Summenformel BrH4N
MDL-Nummer 11419
InChI-Schlüssel SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[Br-]
IUPAC-Name Ammoniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 97.94
Formelmasse 97.94g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.