Learn More
Ammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30344267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344267 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6338205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Bromide
CAS 12124-97-9
Menge 5 g
Summenformel BrH4N
Synonym Ammonium Bromide, Flamex PA, Flovan BU, Fuzzicide, Hydrobromic Acid Monoammoniate
InChI-Formel InChI=1S/BrH.H3N/h1H;1H3
SMILES [NH4+].[Br-]
IUPAC-Name Azaniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 97.94
Formelmasse 96.9527