Learn More
Ammoniumcarbonat,≥30 % NH3 Basis (T), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15686950 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15686950 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15686950 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 74415250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Für HPLC,≥30 % NH3-Basis (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumcarbonat
CAS 506-87-6
Farbe Weiß
pH 9 (bei 100.0 g/ l20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Summenformel CH8N2O3
Strukturformel (NH4)2CO3
MDL-Nummer MFCD00010890
UN-Nummer UN3077
Beilstein 4253487
Synonym Ammoniumcarbonat, Diammoniumkarbonat, Kohlensäure, Diammoniumsalz, Ammoniak-Sesquicarbonat, Kohlensäure, Ammoniumsalz, Caswell Nr. 042, Ammoniumcarbonat deutsch, Kohlensäure, Ammoniumsalz 1:2, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
InChI-Schlüssel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC-Name Diazan;carbonat
Molekulargewicht (g/mol) 96.086
PubChem CID 517111
Formelmasse 96.09 mol
Reinheit (%) ≥30 % NH3 Basis (T)
Geruch Ammoniak stechend
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 0.9 g/cu.cm bei 20 °C