Learn More
Ammoniumcarbonat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumcarbonat |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | (NH4)2CO3 |
| Beilstein | 4253487 |
| Formelmasse | 96.09 mol |
| Reinheit (%) | ≥30 % NH3-Basis |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Dichte | Vapor Density: 2.7 (vs air) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium carbonate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydrogencarbonate, Ammonium carbamate