Learn More
Ammoniumcarbonat, zertifiziertes AR für Analysen, Pulver, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072808 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10408210
Marke: Fisher Chemical A/3680/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Chemische Identifikatoren
CAS 506-87-6
Summenformel CH8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
MDL-Nummer 10890
InChI-Schlüssel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Carbonsäure-Diamin
SMILES N.N.OC(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 58°C
Farbe Weiß
pH 9.4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 96.09g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 69 hPa at 20°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /