Learn More
Ammoniumcarbonat, reinst, Pulver, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10080030 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10080030 1 kg Pulver im Kunststoffgefäß 1 Kilogramm
10385260 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10080030 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/3640/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 506-87-6
Summenformel CH8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
MDL-Nummer 10890
InChI-Schlüssel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Carbonsäure-Diamin
SMILES N.N.OC(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 58°C
Farbe Weiß
pH 9.4
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 96.09g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 69 hPa at 20°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /