Learn More
Ammoniumcarbonat, reinst, Pulver, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11463713 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11463713 500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11463713 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/3640/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Schmelzpunkt 58°C
CAS 506-87-6
Farbe Weiß
pH 9.4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel CH8N2O3
MDL-Nummer 10890
InChI-Schlüssel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OC(O)=O
IUPAC-Name Carbonsäure-Diamin
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
Formelmasse 96.09g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 69 hPa at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /