Learn More
Ammoniumcarbonat, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15687670 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15687670 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15607680 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15687670 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. A9516100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reinheit (Titration durch NaOH) ≥ 30.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-87-6
Summenformel CH8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 96.086
MDL-Nummer MFCD00010890
InChI-Schlüssel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumcarbonat, Diammoniumkarbonat, Kohlensäure, Diammoniumsalz, Ammoniak-Sesquicarbonat, Kohlensäure, Ammoniumsalz, Caswell Nr. 042, Ammoniumcarbonat deutsch, Kohlensäure, Ammoniumsalz 1:2, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC-Name Diazan;carbonat
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumcarbonat
Farbe Weiß
pH 9 (bei 100 g/ l20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Formelmasse 96.09 mol
Geruch Ammoniak stechend
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 0.9 g/cm3 bei 20 °C