Learn More
Ammoniumcarbonat, für HPLC, zertifiziert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10785511 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10785511 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10785511 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/3686/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 58°C
CAS 506-87-6
Farbe Weiß
pH 9.4
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Summenformel CH8N2O3
MDL-Nummer 10890
InChI-Schlüssel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OC(O)=O
IUPAC-Name Carbonsäure-Diamin
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
Formelmasse 96.09g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 69 hPa at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /