Learn More
Ammoniumcarbonat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416502 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11416502 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11416502 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215010880
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium carbonate
CAS 10361-29-2
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Summenformel CH8N2O3
Synonym hartshorn salt, bis soda triamine, ammonium carbonate, acs, bis carbonic acid triamine
InChI-Schlüssel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC-Name Diazan;carbonat
Molekulargewicht (g/mol) 96.086
PubChem CID 517111
Formelmasse 96.09