Learn More
Ammoniumcarbonat, Puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681020 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15681020 1 kg 1 Kilogramm
15691020 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15601030 6 x 1 kg 6 Stück
15611030 6 x 2.5 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15681020 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 112041KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von NF, Ph. Franc., FCC
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-87-6
Summenformel CH8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 96.086
MDL-Nummer MFCD00010890
InChI-Schlüssel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumcarbonat, Diammoniumkarbonat, Kohlensäure, Diammoniumsalz, Ammoniak-Sesquicarbonat, Kohlensäure, Ammoniumsalz, Caswell Nr. 042, Ammoniumcarbonat deutsch, Kohlensäure, Ammoniumsalz 1:2, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC-Name Diazan;carbonat
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumcarbonat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von NF, Ph.Franc., FCC
Menge 1 kg
Strukturformel (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Formelmasse 96.09 mol
Güte puriss.
Glührückstand ≤0.05 % (als SO4)
Dichte Vapor Density: 2.7 (vs air)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium carbonate