Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumcarbonat |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytische Spezifikation von NF, Ph.Franc., FCC |
| Physikalische Form | Crystalline |
| Menge | 2.5 kg |
| Strukturformel | (NH4)2CO3 |
| Beilstein | 4253487 |
| Formelmasse | 96,09 g/mol |
| Güte | puriss. |
| Glührückstand | ≤0,05 % (als SO4) |
| Dichte | Dampfdichte: 2,7 (vs. Luft) |