Learn More
Ammoniumcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30011150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011150 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30011150 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6336655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium carbonate
CAS 506-87-6
Summenformel C H2 O3 . 2 H3 N
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
SMILES N.N.OC(=O)O
IUPAC-Name Azane; Kohlensäure
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
Formelmasse 96.0535