Learn More
Ammoniumcer(IV)-nitrat, ≥98.0 % (T), purum p.a., Honeywell™
Artikelnummer. 15652190 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15652190
Marke: Honeywell Research Chemicals 22250500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
purum p. a., ≥98.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16774-21-3
MDL-Nummer MFCD00151121
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumcer-(IV)-nitrat
Menge 500 g
Strukturformel Ce(NH4)2(NO3)6
UN-Nummer UN3085
Formelmasse 548.22 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (T)
Güte purum p. a
Verpackung Poly-Flasche