Learn More
Ammoniumcer(IV)-nitrat, ACS-Reagenz, ≥98,5 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumcer-(IV)-nitrat |
| Schmelzpunkt | 214 °C |
| Farbe | Orange |
| pH | Sauer |
| Menge | 50 g |
| Strukturformel | Ce(NH4)2(NO3)6 |
| UN-Nummer | UN3085 |
| Formelmasse | 548.22 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98.5 % |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Mehr anzeigen |