Learn More
Ammoniumcerium(IV)-nitrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10640141 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10640141
Marke: Fisher Chemical A/3720/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 16774-21-3
Summenformel CeH8N8O18
Molekulargewicht (g/mol) 548.22
MDL-Nummer 151121
InChI-Schlüssel WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name λ⁴-Cerium(4+) bis(Salpetersäure)-Diamintetranitrat
SMILES N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 107°C
Farbe Orange
pH 1
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 100 g
Formelmasse 548.22g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß