Learn More
Ammoniumcer(IV)-nitrat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumcer-(IV)-nitrat |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | Ce(NH4)2(NO3)6 |
| UN-Nummer | 3085 |
| Formelmasse | 548.22 mol |
| Reinheit (%) | ≥98.5 % (RT) |
| Güte | ACS/puriss. P. A |
| Verpackung | Kunststoffflasche |