Learn More
Ammoniumcerium(IV)-Nitrat, Purum p.a., ≥98,0 % (T), Honeywell™
Artikelnummer. 16685763 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
5 kg
Artikelnummer.
16685763 5 kg
1 options
Artikelnummer. 16685763
Marke: Honeywell Research Chemicals 222505KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium cerium(IV) nitrate
Schmelzpunkt 214°C (Decomposition)
CAS 16774-21-3
Farbe Orange
CAS Max. % ≤ 100%
Menge 5 kg
Summenformel CeH8N8O18
Strukturformel Ce(NH4)2(NO3)6
Synonym Ceric ammonium nitrate
InChI-Schlüssel WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name λ⁴-Cerium(4+) bis(Salpetersäure)-Diamintetranitrat
Molekulargewicht (g/mol) 548.22
Güte Reagenz
Dichte 2.49 g/cm3 (20°C)