Learn More
Ammoniumcer(IV)-sulfat-Dihydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10219203 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10219203 500 g Glasflasche 500 Gramm
10194780 5 g Glasflasche 5 Gramm
10398480 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10219203 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 206315000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10378-47-9 | H16CeN4O16S4·2H2O | 632.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10378-47-9
Summenformel H16CeN4O16S4·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 632.54
MDL-Nummer MFCD00149417
Synonym Ceric ammonium sulfate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Schmelzpunkt 130.0°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Orange
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Fieser 08,80
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol
Formelmasse 632.54
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.