Learn More
Ammoniumcer(IV)-sulfatlösung, Honeywell™
Artikelnummer. 15615180 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15615180 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15615180 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 379411L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumcer(IV)-sulfatlösung
CAS 7642-09-3
Menge 1 l
Summenformel C6H12
MDL-Nummer MFCD00148851
UN-Nummer UN3264
Synonym cis-3-hexen, z-3-hexen, 3-hexen, z, z-hex-3-en, 3z-hex-3-en, 3-hexen, 3z, 3z-3-hepten, 3z-3-hexen #, 3-hexen cis, 3-hexene cis
InChI-Schlüssel ZQDPJFUHLCOCRG-WAYWQWQTSA-N
SMILES CCC=CCC
IUPAC-Name (Z)-hex-3-en
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
PubChem CID 643783
Formelmasse 596.52 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium cerium(IV) sulfate solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid