missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammoniumcernitrat 0.1 M gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte

Beschreibung
- Referenzstandard nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.), Referenzmaterial nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
- Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
- Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
- Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
- Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.2 %.
- Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
- Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
- NIST-konform.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Genauigkeit ± 0.2 % |
| Verpackung | Braune Winchester-Flasche GL45 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 0.1 M |
| Verfahren | Titration und EP-Monographien, EP Monographs |
| Menge | 1 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 0.1M AMMONIUM AND CERIUM NITRATE
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, Cerium (III) nitrate hexahydrate
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?