missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammonium- und Cerium-Sulfatlösung, 0.01 M EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte

Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium- und Cersulfatlösung |
| Verpackung | Flasche |
| Konzentration | 0.01 M |
| Menge | 1000 ml |
| Güte | Eu. Ph. Referenz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur