Learn More
Melford Ammonium Chloride
Artikelnummer. 30017996
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30017996 1 kg 1 Kilogramm
30017997 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 30017996
Marke: Melford A204241000.0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ammonium chloride, an inorganic compound, is a white crystalline salt, highly soluble in water.
Ammonium chloride, an inorganic compound, is a white crystalline salt, highly soluble in water.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Chloride
CAS 12125-02-9
Menge 1 kg
Summenformel NH4Cl
Güte ACS