Learn More
Ammoniumchlorid, 98+ %
Beschreibung
Ammoniumchlorid wird häufig in Pufferlösungen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Feuerwerkskörpern, Sicherheitssprengstoffen und Rauch verwendet. Es wird zur Kontrolle des pH-Wertes in Chemikalien, zur Herstellung von Natriumcarbonat, als Düngemittel, in der Elektronik und in der Metallurgie eingesetzt. Wird auch als Flussmittel zur Reinigung, als Aromastoff, als Schleimlöser in der Hustenmedizin und als systemisches Säuerungsmittel verwendet. Es wird häufig als Elektrolyt in Zink-Kohlenstoff-Batterien verwendet. Es findet Anwendung in der Lederindustrie zum Färben und Gerben, beim Textildruck und Veredeln von Baumwolle.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Ammoniumchlorid wird häufig in Pufferlösungen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Feuerwerkskörpern, Sicherheitssprengstoffen und Rauch verwendet. Es wird zur Kontrolle des pH-Wertes in Chemikalien, zur Herstellung von Natriumcarbonat, als Düngemittel, in der Elektronik und in der Metallurgie eingesetzt. Wird auch als Flussmittel zur Reinigung, als Aromastoff, als Schleimlöser in der Hustenmedizin und als systemisches Säuerungsmittel verwendet. Es wird häufig als Elektrolyt in Zink-Kohlenstoff-Batterien verwendet. Es wird in der Lederindustrie für Färben, Gerben, Textildruck und zum Lüstrieren von Baumwolle verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, flüssigem Ammoniak und Aceton. Unlöslich in Diethylether und Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Silbernitrat und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium chloride |
| Schmelzpunkt | 340°C (sublimation) |
| Menge | 1000 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Brechungsindex | 1.642 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Dichte | 1.53 |
| Strukturformel | NH4Cl |
| Beilstein | 4371014 |
| Merck Index | 14,509 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium chloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride
RUO– Nur für Forschungszwecke
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.