Learn More
Ammoniumchlorid, 98+ %
Artikelnummer. 11437227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11437227 250 g 250 Gramm
11314609 500 g 500 Gramm
11427227 1000 g 1000 Gramm
11447227 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11437227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15000.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53,49 g/mol
Ammoniumchlorid wird häufig in Pufferlösungen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Feuerwerkskörpern, Sicherheitssprengstoffen und Rauch verwendet. Es wird zur Kontrolle des pH-Wertes in Chemikalien, zur Herstellung von Natriumcarbonat, als Düngemittel, in der Elektronik und in der Metallurgie eingesetzt. Wird auch als Flussmittel zur Reinigung, als Aromastoff, als Schleimlöser in der Hustenmedizin und als systemisches Säuerungsmittel verwendet. Es wird häufig als Elektrolyt in Zink-Kohlenstoff-Batterien verwendet. Es findet Anwendung in der Lederindustrie zum Färben und Gerben, beim Textildruck und Veredeln von Baumwolle.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Ammoniumchlorid wird häufig in Pufferlösungen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Feuerwerkskörpern, Sicherheitssprengstoffen und Rauch verwendet. Es wird zur Kontrolle des pH-Wertes in Chemikalien, zur Herstellung von Natriumcarbonat, als Düngemittel, in der Elektronik und in der Metallurgie eingesetzt. Wird auch als Flussmittel zur Reinigung, als Aromastoff, als Schleimlöser in der Hustenmedizin und als systemisches Säuerungsmittel verwendet. Es wird häufig als Elektrolyt in Zink-Kohlenstoff-Batterien verwendet. Es wird in der Lederindustrie für Färben, Gerben, Textildruck und zum Lüstrieren von Baumwolle verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, flüssigem Ammoniak und Aceton. Unlöslich in Diethylether und Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Silbernitrat und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium chloride
Schmelzpunkt 340°C (sublimation)
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.642
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.53
Strukturformel NH4Cl
Beilstein 4371014
Merck Index 14,509
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,liquid ammonia and acetone. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate.
IUPAC-Name Azanium; Chlorid
Formelmasse 53.49
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride
RUO– Nur für Forschungszwecke