Learn More
Ammoniumchlorid, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11391739 500 g 500 Gramm
11301749 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012361.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
It act as a buffer, as a flux in galvanizing steel sheet. It is used in batteries, to clean soldering irons, analytical lab reagent, in washing powders, electroplating, lustering cotton.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium chloride
Schmelzpunkt 340° (sublimation)
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in liquid ammonia,acetone,hydrazine,alcohol. Insoluble in diethyl ether,ethyl acetate.
IUPAC-Name Aminhydrochlorid
Formelmasse 53.49
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.642
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen granular
Dichte 1.53 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride