Learn More
Ammoniumchlorid, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium chloride |
| Schmelzpunkt | 340.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallines Pulver und Stückchen |
| Menge | 5 kg |
| Verpackung | Kunststofftrommel |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Argentometry) |
| Dichte | 1.5200g/mL |
| Strukturformel | NH3·HCl |
| Fieser | 15,13 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium chloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.