Learn More
Ammoniumchlorid, Reagenzgütegrad, ≥99.5 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15637640 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15637640 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15657640 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15647640 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15637640
Marke: Honeywell Research Chemicals A4514100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumchlorid, Salmiak, Ammoniummuriat, ammonisch, Ammoniumchlorid Nh4Cl, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC-Name Azanium; Chlorid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumchlorid
Schmelzpunkt 338 °C
Farbe Farblos
pH 4.6 bis 6 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES N.Cl
Formelmasse 53.49 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (160.4 °C)
Dichte 1.536 g/cm3 bei 20 °C