Learn More
Ammoniumcitrat, tribasisch, > 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478806 100 g 100 Gramm
11488806 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16973.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.50 €
    62.65 € / 100 Gramm
    Sparen 8.85 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246.24 g/mol
Lithium nitrate is used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, rocket propellant and in solar batteries. It acts as an oxidizing agent used in the production of red-colored fireworks and flares, as a catalyst to accelerate the breakdown of nitrogen oxides and as a medium to store heat received from sun for cooking. It is applied to concrete-pavement to withstand weathering effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3458-72-8
Summenformel C6H20N3O7+3
Molekulargewicht (g/mol) 246.24
MDL-Nummer MFCD00036406
InChI-Schlüssel YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Synonym ammonium citrate
PubChem CID 131675891
IUPAC-Name Azan;[3-Carboxy-1,3-Dihydroxy-4-[Oxonio(Oxoniumyliden)Methyl]Butyliden]Oxidan
SMILES C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium citrate tribasic
Schmelzpunkt ∼180°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich >97%
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 243.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium citrate tribasic
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium citrate tribasic