Learn More
Ammoniumkobalt(II)-sulfat-Hexahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304948
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304948 100 g 100 Gramm
11394938 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11304948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043902.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Als spektroskopischer Standard, für die Kobaltplattierung, Katalyse, Keramik
Ammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate is uses as spectroscopic standard, cobalt plating, catalysis and ceramics. It is also used in pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13586-38-4
Summenformel H8CoN2O8S2·6H2O
MDL-Nummer MFCD00151049
Synonym Cobalt(II) ammonium sulfate hexhydrate; Cobaltous ammonium sulfate hexahydrate
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium cobalt (II) sulfate hexahydrate
Schmelzpunkt ∼120°C (decomposition)
Farbe Pink bis rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Strukturformel (NH4)2Co(SO4)2·6H2O
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, Insoluble in alcohol
Formelmasse 395.22 (287.14 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.902 g/mL