Learn More
Ammoniumkupfer(II)-sulfat-Hexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435233 250 g 250 Gramm
11425233 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435233 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12834.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13587-26-3 | (NH4)2Cu(SO4)2·6H2O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13587-26-3
Summenformel (NH4)2Cu(SO4)2·6H2O
MDL-Nummer MFCD00150440
Synonym Cupric ammonium sulfate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium copper(II) sulfate hexahydrate
Menge 250 g
Formelmasse 399.83 (291.75 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%