Learn More
Hach Lange™ Ammonium-Küvettentests
146.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1 |
---|---|
Anzahl Tests | 25 |
Lagerungsbedingungen | 2 °C° bis 8 °C° |
Testmethode | Indophenolblau |
Typ | Ammonium-Küvettentest |
Produktcode | Marke | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10000814
|
Hach Lange™
LCK303 |
2 bis 47 mg/l NH4-N |
146.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1 | |
2 °C° bis 8 °C° | |
Ammonium-Küvettentest |
25 | |
Indophenolblau |