Learn More
Ammoniumdichromat, 99.5+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12695157 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12695157 1 kg 1 Kilogramm
12675157 250 g 250 Gramm
12685157 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 12695157 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/4420/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-09-5
Summenformel Cr2H8N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 252.06
MDL-Nummer 10879
InChI-Schlüssel JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Spezifikation
Schmelzpunkt 170°C
Farbe Orange
pH 3 to 4
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 252.07g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß