Learn More
Ammoniumdichromat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752295 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752295 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10276260 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10126683 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10752295 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 208811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.70 €
    28.80 € / 100 Gramm
    Sparen 1.90 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7789-09-5 | H8Cr2N2O7 | 252.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-09-5
Summenformel H8Cr2N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 252.07
MDL-Nummer MFCD00010879
InChI-Schlüssel JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Synonym Ammoniumdichromat, Ammoniumbichromat, Diammoniumdichromat, Ammoniumdichromat VI, Ammoniumichromaat Niederländisch, Ammoniumdichromaat Niederländisch, Ammoniumdichromat deutsch, unii-5j18bp595g, hsdb 481
PubChem CID 24600
IUPAC-Name Diazanium;Oxido-(Oxido(Dioxo)chromio)oxy-Dioxochrom
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumdichromat
Schmelzpunkt 170.0 °C
Namenshinweis 99%
Farbe Orange
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Menge 100 g
Verlust bei Trocknung 3% max (105 °C, 4 Std.)
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodometry)
Strukturformel (NH4)2Cr2O7
Merck Index 15, 512
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 360 g/l (20 °C). Weitere Löslichkeiten: löslich in Alkohol
Formelmasse 252.07
Reinheit (%) 99%