Learn More
Ammonium dichromate, ACS, 99.5% min, Thermo Scientific™
Catalysts, source of pure nitrogen, in lithography
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013444.36
Menge 500g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11396788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.30 €
    89.00 € / 500 Gramm
    Sparen 1.30 €
    1% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7789-09-5
252.06
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
24600
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Cr2H8N2O7
MFCD00010879
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Spezifikation
Ammonium dichromate
500g
Cr2H8N2O7
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
24600
ACS Reagent
7789-09-5
99.5%
MFCD00010879
Freely soluble in water.Soluble in water and alcohol. Insoluble in acetone.
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
252.06
252.1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation