Learn More
Ammoniumdihydrogenphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12635087 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12635087 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12635087 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 447382500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00 €
    229.65 € / 250 Gramm
    Sparen 43.35 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium dihydrogen phosphate
Schmelzpunkt 190.0°C
CAS 7722-76-1
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel H6NO4P
Strukturformel NH4H2PO4
MDL-Nummer MFCD00003396
Merck Index 15,541
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OP(O)(O)=O
IUPAC-Name Phosphorsäureamin
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Formelmasse 115.03
Reinheit (%) 99%
Güte HPLC