Learn More
Ammoniumeisen(III)-disulfat-Dodecahydrat, TRC
Artikelnummer. 30340580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340580 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63411325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(III) disulfate dodecahydrate
CAS 7783-83-7
Menge 25 g
Summenformel Fe . H4 N . 12 H2 O . 2 O4 S
Synonym Sulfuric acid, ammonium iron(3+) salt (2:1:1), dodecahydrate (8CI,9CI), Ammonium ferric disulfate dodecahydrate, Ammonium ferric sulfate dodecahydrate, Ammonium iron disulfate dodecahydrate, Ammonium iron sulfate ((NH4)Fe(SO4)2) dodecahydrate, Ammonium ir
InChI-Formel InChI=1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Azanium; Eisen(3+); Disulfat; Dodecahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 482.192
Formelmasse 482