Learn More
Ammoniumfluorid,96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467737
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11467737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16279.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Ammoniumfluorid wird für das Ätzen von Glas, die Konservierung von Lebensmitteln, das Bedrucken von Textilien und als Mottenschutzmittel verwendet. Es wird in der chemischen Analyse und beim Brauen verwendet. Es wird in der Synthese von NaHoF4 und NaEuF4 verwendet, die sowohl bei Festkörperlasern als auch bei der Photolumineszenz von Bedeutung sind. Das Fluoridion wird als Base und Nukleophil in der organischen Synthese verwendet. Ammoniumfluorid bietet während der RNA-Synthese eine sichere Strategie zur Entfernung des Schutzes für die tert-Butyldimethylsilyl (TBS)-Gruppe.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch und nicht brennbar. Beim Erhitzen sublimiert und zersetzt es sich zu Fluorwasserstoff und Ammoniakgas, das wieder Ammoniumfluorid bilden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-01-8
Summenformel FH4N
Molekulargewicht (g/mol) 37.04
MDL-Nummer MFCD00011423
InChI-Schlüssel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name amine hydrofluoride
SMILES N.F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium fluoride
Menge 100 g
Strukturformel NH4F
UN-Nummer UN2505
Merck Index 14,522
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 37.04
Reinheit (%) 96%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.01