missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammoniumfluorid,96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7023162
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11467737 100 g 100 Gramm
11477737 500 g 500 Gramm
11487737 2500 g 2500 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11467737

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16279.22

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Suitable for battery materials development.

Anwendungen
Ammoniumfluorid wird für das Ätzen von Glas, die Konservierung von Lebensmitteln, das Bedrucken von Textilien und als Mottenschutzmittel verwendet. Es wird in der chemischen Analyse und beim Brauen verwendet. Es wird in der Synthese von NaHoF4 und NaEuF4 verwendet, die sowohl bei Festkörperlasern als auch bei der Photolumineszenz von Bedeutung sind. Das Fluoridion wird als Base und Nukleophil in der organischen Synthese verwendet. Ammoniumfluorid bietet während der RNA-Synthese eine sichere Strategie zur Entfernung des Schutzes für die tert-Butyldimethylsilyl (TBS)-Gruppe.

Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Schwer löslich in Alkohol.

Hinweise
Hygroskopisch und nicht brennbar. Beim Erhitzen sublimiert und zersetzt es sich zu Fluorwasserstoff und Ammoniakgas, das wieder Ammoniumfluorid bilden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 12125-01-8
Summenformel FH4N
Molekulargewicht (g/mol) 37.04
MDL-Nummer MFCD00011423
InChI-Schlüssel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name amine hydrofluoride
SMILES N.F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ammonium fluoride
Menge 100 g
Strukturformel NH4F
UN-Nummer UN2505
Merck Index 14,522
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 37.04
Reinheit (%) 96%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.01
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.