Learn More
Ammoniumfluorid, ACS-Reagenz, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10546792 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10546792 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10742022 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10095573 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10546792
Marke: Thermo Scientific Acros 423290050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-01-8
Summenformel FH4N
Molekulargewicht (g/mol) 37.04
MDL-Nummer MFCD00011423
InChI-Schlüssel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name amine hydrofluoride
SMILES N.F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium fluoride
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel NH4F
Merck Index 15, 519
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 37.04
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.01% max