Learn More
Ammoniumfluorid, +98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10133980 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10194020 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10296873 2.5 kg Kunststoff-Fass 2.50 Kilogramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10133980
Marke: Thermo Scientific Acros 201841000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-01-8
Summenformel FH4N
Molekulargewicht (g/mol) 37.04
MDL-Nummer MFCD00011423
InChI-Schlüssel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name amine hydrofluoride
SMILES N.F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium fluoride
Namenshinweis p.a.
Farbe Farblos oder weiß
Physikalische Form Anhaftende Kristalle und/oder Stückchen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel NH4F
Merck Index 15, 519
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 37.04
Reinheit (%) ≥98%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.01 % max. (SO4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.