Learn More
Ammoniumfluoridlösung, Honeywell™
Halbleitergütegrad (Honeywell 17767)
Marke: Honeywell Research Chemicals 40208H-5L
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.55000kg Transport : UN number : 3287 Chem class : 6.1 Pack group : III
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel– ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS-allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie, Chemische
– Synthese und anorganische Chemie einschließlich essenzieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
12125-01-8,7732-18-5 | |
≥50.00% | |
Semiconductor grade reagent | |
37.04 | |
5 L |
> 100°C (1.013 hPa) | |
<70.00% | |
MFCD00011423 | |
Kunststoffbehälter | |
Flüssig |