Learn More
Ammoniumformate, für HPLC, Solstice
Artikelnummer. 15671580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15671580 250 g 250 Gramm
15681580 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15671580 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 17843250G
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für HPLC, ≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540-69-2
Summenformel CH5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 63.056
MDL-Nummer MFCD00013103
InChI-Schlüssel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz, Ameisensäure-Ammoniumsalz, Azaniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz 1:1, mravencan draselny Tschechisch, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC-Name Azanium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammoniumformiat
Physikalische Form Crystalline
Menge 250 g
Strukturformel HCO2NH4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3625095
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser 0,1 g/ml bei 25 °C
Formelmasse 63,06 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte HPLC
Dichte 1,26 g/ml bei 25 °C
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammoniumformiat
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.