Learn More
Ammonium Formate, TRC
Artikelnummer. 30005075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005075 50 g 50 Gramm
30004125 100 g 100 Gramm
30003578 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005075 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63400550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-69-2
Summenformel CH2O2 . NH3
Molekulargewicht (g/mol) 63.06
Synonym Formic Acid Ammonium
IUPAC-Name Azanium; Formiat
SMILES N.OC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Formate
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3