Learn More
Ammoniumhexabromoosmat(IV), 99.9 % (Metallbasis), Os 26.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397487 1 g 1 Gramm
11387487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012648.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24598-62-7 | Br6H8N2Os | 705.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24598-62-7
Summenformel Br6H8N2Os
Molekulargewicht (g/mol) 705.73
MDL-Nummer MFCD00049389
InChI-Schlüssel ZPHFWWAVHILXPL-UHFFFAOYSA-J
Synonym diammonium hexabromoosmiumdiuide, osmate 2-,hexabromo-,ammonium 1:2 , oc-6-11
PubChem CID 11136267
IUPAC-Name Diazan;Hexabromosmium(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Os+4]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Ammonium hexabromoosmate(IV)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 705.73
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Os 26.5 % min.
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.